重要文件
AMBH2D6FBE93
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
283.95
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H7BrN4.BrH/c6-5-9-8-4-3-7-1-2-10(4)5;/h7H,1-3H2;1H
InChI 密鑰
AGWDSWQPNFCBGG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1414958-47-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1414958-47-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)