重要文件
AMBH2D6FBC53
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinolin-8-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.06
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-5-11-9-6(7)2-1-3-8(9)12/h1-5,12H
InChI 密鑰
CNBUFEUMIIGYIU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139399-63-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)