重要文件
AMBH2D6FB0E6
Ambeed, Inc.
4-Chloropicolinamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
156.57
MDL號碼:
Iupac Name
4-chloro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI 密鑰
XIHHOUUTBZSYJH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99586-65-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/99586-65-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)