重要文件
AMBH2D6F980F
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.15
MDL號碼:
Iupac Name
5-ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8F3N/c1-2-6-3-4-7(12-5-6)8(9,10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
SMZCIFQBUAWRNQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1030632-94-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)