重要文件
AMBH2D6F881E
Ambeed, Inc.
7-Bromocinnoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.05
MDL號碼:
Iupac Name
7-bromocinnoline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-2-1-6-3-4-10-11-8(6)5-7/h1-5H
InChI 密鑰
YSQZCVRMDQNMSE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1375108-47-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1375108-47-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)