重要文件
AMBH2D6F7EFE
Ambeed, Inc.
Ethyl isoquinoline-7-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.22
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 7-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)10-4-3-9-5-6-13-8-11(9)7-10/h3-8H,2H2,1H3
InChI 密鑰
SLGGUHTWKIMKSM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/407623-83-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/407623-83-0.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)