重要文件
AMBH2D6F5205
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
107.11
MDL號碼:
Iupac Name
3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-4-5(2-6)3-7-8-4/h3H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
SBHYNBAKHDSUKT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131661-41-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)