重要文件
AMBH2D6F3130
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2-methylnicotinonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
136.13
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluoro-2-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c1-5-6(4-9)2-3-7(8)10-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
QHANDBDQIAZNHP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/375368-85-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)