重要文件
AMBH2D6F28C6
Ambeed, Inc.
1-(4-Methoxybenzyl)urea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.21
MDL號碼:
Iupac Name
N-(4-methoxybenzyl)urea
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-11-9(10)12/h2-5H,6H2,1H3,(H3,10,11,12)
InChI 密鑰
WEYDYKHFODVPIK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54582-35-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)