重要文件
AMBH2D6F0D28
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropylbenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
146.19
MDL號碼:
Iupac Name
4-cyclopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI 密鑰
CZUQVKFJAJAHGK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20034-50-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)