重要文件
AMBH2D6EC2C7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.07
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-9(2)11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
DBVCFVNYPVLZKX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73790-19-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)