生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥98%
包含
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup