化驗
99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 824-008-57
電阻係數
7.27 μΩ-cm, 22°C
長度 × 直徑
0.1 m × 1.2 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI 密鑰
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3