Key Documents
GF75319274
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0025mm, 99.9%
同義詞:
钽, Ta
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ta
CAS號碼:
分子量::
180.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141741
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
化驗
99.9%
形狀
foil
自燃溫度
572 °F
製造商/商標名
Goodfellow 753-192-74
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
尺寸 × 厚度
50 x 50 mm × 0.0025 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)