化驗
99.9%
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 382-141-87
電阻係數
5.0 μΩ-cm, 20°C
長度 × 壁厚
100 mm × 0.15 mm
外徑 × 內徑
1.0 mm × 0.7 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N