Merck
GF36651663
氮化硅
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
同義詞:
SI686020
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
weight
100 g
max. part. size
10 μm
application(s)
glass & ceramic
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 氮化硅
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)