重要文件
C117404
Sigma-Aldrich
环丙基甲醇
98%
同義詞:
CPMO, 环丙烷甲醇, 环丙甲醇, 羟甲基环丙烷
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
線性公式:
C3H5CH2OH
CAS號碼:
分子量::
72.11
Beilstein:
1846846
MDL號碼:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)