文件
703885
Sigma-Aldrich
辛酰-2,4,6,8-13C4 辅酶 A,锂盐
99 atom % 13C, 95% (CP)
同義詞:
辛酰-2,4,6,8-13C4 辅酶 A,锂盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2513C4H50N7O17P3S · xLi+
分子量::
897.70 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH3]
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;/q;3*+1/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;/m1.../s1/i1+1,5+1,7+1,9+1;;;
InChI 密鑰
TUTBZLHSPWATJF-AENIDCCJSA-K
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他說明
分子量和经验式均基于游离酸。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3