重要文件
37347
Sigma-Aldrich
O-(2-氧代-1(2H)吡啶基)-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸盐
≥99.0% (HPLC)
同義詞:
O-(1,2-二氢-2-氧代-1-吡啶基)-N,N,N′-N′-四甲基脲四氟硼酸盐, TPTU
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16BF4N3O2
CAS號碼:
分子量::
297.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
140 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C=CC=CC1=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/C10H16N3O2.BF4/c1-11(2)10(12(3)4)15-13-8-6-5-7-9(13)14;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
CZQGINAUZYECAI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reagent for:
Amidation[1]
Peptide Coupling[2][3]
Esterification of nucleosides to solid phase supports for oligonucleoside synthesis[4]
其他說明
多肽合成的偶联剂,特别适合于无外消旋作用的片段缩合反应[3]
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)