Key Documents
341983
Sigma-Aldrich
3-四氟乙氧基苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2CHCF2OC6H4NH2
CAS號碼:
分子量::
209.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
100 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
InChI 密鑰
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
應用
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)