重要文件
247510
Sigma-Aldrich
硝酸镉 四水合物
98%
同義詞:
硝酸镉四水合物
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
線性公式:
Cd(NO3)2 · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
308.48
Beilstein:
8156730
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
98%
mp
59.5 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI 密鑰
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)