重要文件
247448
Sigma-Aldrich
4-氯苯硒酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4Se(O)OH
CAS號碼:
分子量::
223.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
mp
183-186 °C (lit.)
SMILES 字串
O[Se](=O)c1ccc(Cl)cc1
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)