文件
246107
Sigma-Aldrich
三溴氟甲烷
98%
同義詞:
氟三溴甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CFBr3
CAS號碼:
分子量::
270.72
Beilstein:
1732796
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
mp
−73.6 °C (lit.)
密度
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
InChI 密鑰
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Tribromofluoromethane (fluorotribromomethane) was used in the synthesis of dibromofluoromethyllithium that reacted with an aldehyde or ketone to give fluorinated alcohol.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter