重要文件
AC7H97ED1E4F
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2,3-Dihydro-benzofuran-3-ylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9NO/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5,9H2
InChI 密鑰
PLCGAGSBVAGXMP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Pale yellow liquid
Product Link
https://www.acints.com/products/RR-15F-002
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/RR-15F-002
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)