重要文件
AC7372907405
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.66
MDL號碼:
Iupac Name
1-benzothiophene-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI 密鑰
GSMXWLPUJAYDHX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)