重要文件
AC7300012789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.61
MDL號碼:
Iupac Name
N-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
LXKQZUDNNOFDPZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)