重要文件
ADVH99BD1FF6
AChemBlock
2-(2-bromothiazol-5-yl)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.06
MDL號碼:
Iupac Name
(2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H3BrN2S/c6-5-8-3-4(9-5)1-2-7/h3H,1H2
InChI 密鑰
BYQSYJDHZJUGLI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s89269-2-2-bromothiazol-5-yl-acetonitrile.html
Synonym
2-(2-bromothiazol-5-yl)acetonitrile
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89269-2-2-bromothiazol-5-yl-acetonitrile.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)