重要文件
ADVH9873445F
AChemBlock
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole, hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.66
MDL號碼:
Iupac Name
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-2-3-8-7(4-6)5-9-10-8;/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
XIBRZYYINCBWLL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v153190-5-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazole-hydrochloride.html
Synonym
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v153190-5-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazole-hydrochloride.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)