重要文件
ADVH97EBF61B
AChemBlock
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
292.2
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2S/c1-2-3-8-12-15(13,14)10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI 密鑰
OCBNPAKWHULHRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131925-4-bromo-n-butylbenzenesulfonamide.html
Synonym
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131925-4-bromo-n-butylbenzenesulfonamide.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)