重要文件
ADVH95EC9C59
AChemBlock
1,3-diethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.2
MDL號碼:
Iupac Name
1,3-diethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-3-6-5-7(8(11)12)10(4-2)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
RYNFWKBAUMOGOO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s76381-1-3-diethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic-acid.html
Synonym
1,3-diethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s76381-1-3-diethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic-acid.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)