重要文件
ADVH7F380CD5
AChemBlock
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)piperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.18
MDL號碼:
Iupac Name
4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c1-3-8-4-2-6(1)7-10-9-5-11-7/h5-6,8H,1-4H2
InChI 密鑰
YDKMMXBPUCTFTD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42728-4-1-3-4-oxadiazol-2-yl-piperidine.html
Synonym
2-(piperidin-4-yl)-1,3,4-oxadiazole
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42728-4-1-3-4-oxadiazol-2-yl-piperidine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)