重要文件
ADVH7F380604
AChemBlock
1-(3-Bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
267.09
MDL號碼:
Iupac Name
1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12,13)14/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChI 密鑰
IQLGEKQZDZVBKY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41796-1-3-bromopropyl-3-trifluoromethyl-benzene.html
Synonym
1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41796-1-3-bromopropyl-3-trifluoromethyl-benzene.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)