重要文件
ADVH7F37FC46
AChemBlock
N2-methylbenzo[d]thiazole-2,6-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.25
MDL號碼:
Iupac Name
N~2~-methyl-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Inchi Code
1S/C8H9N3S/c1-10-8-11-6-3-2-5(9)4-7(6)12-8/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
AETGNFZQUIMJCQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
dark gray powder
Product Link
https://www.achemblock.com/o32028-n2-methylbenzo-d-thiazole-2-6-diamine.html
Synonym
n2-methylbenzo[d]thiazole-2,6-diamine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32028-n2-methylbenzo-d-thiazole-2-6-diamine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)