重要文件
ADVH7F37ABF6
AChemBlock
ethyl (2S,5S)-5-cyanopyrrolidine-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.2
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl (2S,5S)-5-cyano-2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-12-8(11)7-4-3-6(5-9)10-7/h6-7,10H,2-4H2,1H3/t6-,7-/m0/s1
InChI 密鑰
WGPRYWGHOIXWPQ-BQBZGAKWSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://www.achemblock.com/t96377-ethyl-2s-5s-5-cyanopyrrolidine-2-carboxylate.html
Synonym
ethyl (2s,5s)-5-cyanopyrrolidine-2-carboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96377-ethyl-2s-5s-5-cyanopyrrolidine-2-carboxylate.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)