重要文件
ADVH1F1C6503
AChemBlock
{3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
112.17
MDL號碼:
Iupac Name
(3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-6-2-7(3-6,4-6)5-8/h8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
USZQKQMMKWJUSA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p44965-3-methylbicyclo-1-1-1-pentan-1-yl-methanol.html
Synonym
(3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44965-3-methylbicyclo-1-1-1-pentan-1-yl-methanol.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)