重要文件
ADVH14DBE4A2
AChemBlock
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.14
MDL號碼:
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
ZXRDIRDCONZPNK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
5h-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)