重要文件
ADVH14DBE0FC
AChemBlock
trans-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.64
MDL號碼:
Iupac Name
(3R,4R)-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c8-4-5-1-2-7-3-6(5)9;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+;/m1./s1
InChI 密鑰
BPOSFSLEEORCKE-IBTYICNHSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44729-trans-4-hydroxymethyl-piperidin-3-ol-hydrochloride.html
Synonym
(3r,4r)-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44729-trans-4-hydroxymethyl-piperidin-3-ol-hydrochloride.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)