重要文件
ADVH0430A85B
AChemBlock
2-(1-methyl-1H-indazol-6-yl)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.2
MDL號碼:
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-4-7(5-10(13)14)2-3-8(9)6-11-12/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
VDCCIXJDKOJUEZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o29706-2-1-methyl-1h-indazol-6-yl-acetic-acid.html
Synonym
2-(1-methyl-1h-indazol-6-yl)acetic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29706-2-1-methyl-1h-indazol-6-yl-acetic-acid.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)