重要文件
AC5410537750
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
204.19
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 5-(3-pyridinyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)8-5-9(15-12-8)7-3-2-4-11-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
IJYBKCVFGWEEKG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY015172&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY015172.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)