Contagem de células e análise de saúde celular
As células em cultura devem ser contadas para monitorar o tempo de duplicação e para quantificação antes de experimentos ou processos de fabricação. Células cultivadas precisam de monitoramento de rotina não apenas quanto à proliferação, mas também quanto à viabilidade, citotoxicidade e outras medidas da saúde celular. A escolha do ensaio depende do tipo de células em cultura, da aplicação do estudo e da produtividade desejada. É fundamental quantificar ou contar as células cultivadas antes do subcultivo ou uso a jusante (downstream) em transfecções, estudos genômicos, criopreservação ou outras manipulações.
Categorias em destaque
Oferecemos linhagens celulares autenticadas e livres de contaminantes, muitas delas em parceria com a ECACC; ferramentas essenciais para a produção de proteínas, anticorpos, vírus e vacinas.
Descubra a nossa coleção de células primárias humanas validadas da PromoCell®, células primárias do sangue e do sistema imunológico da BioIVT, entre outras.
Os produtos qualificados para células-tronco e CTPi oferecem soluções de cultura confiáveis para pesquisadores de células-tronco, incluindo meios e ferramentas de diferenciação.
Garanta contagens precisas de células: o contador Coulter portátil fornece resultados precisos e rápidos. Opte por hemocitômetros descartáveis em ambientes infecciosos.
Contagem manual de células
Câmaras de contagem de células, como o hemocitômetro com grades de Neubauer, são dispositivos comuns para contagem manual/visual de células. Uma pequena alíquota de suspensão celular é carregada na câmara de um dispositivo de vidro esmerilhado de precisão e reticulado, no qual ela se dispersa por ação capilar pela grade com marcações. As células são visualizadas em microscópio e contadas com o uso de um contador manual. O volume predefinido da câmara e o sistema de grade são usados para calcular a concentração celular. Sistemas baseados em imagem estão disponíveis para automatização do processo de contagem.
Contagem automatizada de células
Muitos dispositivos para contagem automatizada de células usam os mesmos corantes e princípios de contagem visual utilizados na hemocitometria. Diferentemente dos contadores automáticos de células que dependem do reconhecimento de objetos, os dispositivos baseados no princípio de Coulter se popularizaram devido à sua usabilidade e precisão. Os contadores Coulter bombeiam suspensões celulares através de um sensor que detecta células com base em uma alteração na resistência elétrica. Isso permite a detecção mais confiável de células, até mesmo células pequenas, e contagens de células com alta precisão. Os modelos portáteis de mão (semelhantes a uma pipeta) permitem contagens diretas de células a partir da câmara de cultura.
Ensaios de viabilidade celular
Síntese de DNA: O monitoramento da síntese ativa de DNA nas células é a base de alguns ensaios de proliferação celular. A replicação do DNA pode ser medida incorporando nucleosídeos modificados, como 3H-timidina radioativa ou bromodesoxiuridina (BrdU) não radioativa que é detectada com um anticorpo.
Atividade metabólica: Ensaios colorimétricos que medem atividade metabólica são adequados para analisar proliferação celular, viabilidade celular e citotoxicidade. A redução de sais de tetrazólio, como MTT, XTT e WST-1 em compostos de formazan coloridos ocorre somente em células metabolicamente ativas. A presença de ATP também é um indicador de atividade metabólica. No ensaio de gene repórter com luciferase de vagalume, a ATP produzida pela divisão celular é usada para oxidar a D-luciferina, o que produz uma luz bioluminescente como leitura de resultado.
Exclusão por corante: O corante azul de tripano é comumente usado para contagem de células viáveis. Este método se baseia no princípio de que as células vivas não incorporam o corante, enquanto as células mortas incorporam o corante e ficam azuis ao serem visualizadas em microscópio.
Ensaios fluorescentes de viabilidade celular: A marcação com éster N-succinimidílico de diacetato de 5(6)-carboxifluoresceína (CFSE) é uma escolha popular para medir o número de ciclos de divisão celular concluídos em uma população celular. Outro corante permeável à membrana, a calceína-AM, não é fluorescente por si só, mas emite uma fluorescência verde forte quando hidrolisada em uma célula viável. Por outro lado, o corante nuclear iodeto de propídio (IP) só consegue chegar ao núcleo atravessando a membrana comprometida de células mortas. Como o DNA com IP e com calceína pode ser excitado com luz a 490 nm, o monitoramento simultâneo de células vivas/mortas é possível com um microscópio de fluorescência com excitação única.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- O contador de células Scepter™ é um dispositivo portátil que viabiliza uma contagem celular consistente diretamente na câmara de cultura em menos de 30 segundos.
- Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
- Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
- Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
- Ver todos (17)
Protocolos relacionados
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- Protocolo do ensaio de MTT para medir a viabilidade e proliferação celular, bem como a citotoxicidade. Instruções para o preparo do reagente MTT e exemplos de aplicações.
- Ver todos (12)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [email protected]