Colagenase
A colagenase é uma endopeptidase que decompõe efetivamente o colágeno em suas regiões de ligação peptídica sob condições fisiológicas de pH e temperatura. Por ser uma proteína, é altamente sensível ao pH, à temperatura e a vários outros fatores que podem levar à desnaturação da proteína. A atividade, conformação e propriedades da colagenase são altamente influenciadas por fatores externos.
A colagenase consiste em diferentes tipos, como I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, XI, e uma colagenase especial para células do fígado. A colagenase de Clostridium histolyticum é classificada em 6 grupos, nomeadamente, alfa, beta, gama, delta, épsilon e zeta. Ela serve como um importante catalisador e encontra aplicações em biologia de células-tronco, pesquisa sobre câncer e imunologia.
Products
Colagenase para isolamento de células/tecidos
A colagenase apoia uma ampla gama de pesquisas, pois pode ser usada para isolar células/tecidos, degradando o colágeno na pele, vasos sanguíneos, tendões e ossos. O tipo de colagenase é escolhido com base no tipo específico de célula ou tecido que precisa ser isolado. A colagenase tipo I é adequada para o isolamento de células de tecido adiposo, pulmonar, epitelial e adrenal. A colagenase tipo II é ideal para a separação dos tecidos do fígado, tireoide, ossos, coração e glândulas salivares. A colagenase tipo IV pode quebrar uma variedade de tecidos, e o tipo V é aplicável no isolamento de tecidos de ilhotas pancreáticas, separando os tecidos conjuntivos em células únicas. A desagregação da colagenase é ideal para cultivar rins de camundongos, cérebros humanos adultos e fetais.
Colagenase para cultura celular
A colagenase é suave, não requer agitação e se dissocia bem em temperatura e pH ideais. Portanto, é ideal para cultivar rins de camundongos, cérebros humanos adultos e fetais, tumores humanos e tecidos epiteliais.
Colagenase como terapia
A colagenase desempenha um papel importante em várias aplicações clínicas, incluindo o tratamento de problemas de disco lombar e nervo ciático, terapia de trauma, artrite reumatoide e artrose.