Merck
Ponteiras
Ponteiras ZipTip
As ponteiras de pipeta são pontas de plástico descartáveis usadas em pipetas para distribuição precisa e precisa de líquidos. Elas estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e formatos para se adaptarem a diferentes tipos de pipetas e são usadas em pesquisas laboratoriais básicas e diagnósticos clínicos.
Leia mais sobre
Eppendorf® epT.I.P.S. Ponteiras
Essas ponteiras estão disponíveis nos padrões Eppendorf Quality, Biopur®, PCR limpo e com baixa retenção e opções Dualfilter T.I.P.S. ®, torna-as uma excelente escolha para aplicações em cultura celular, farmacologia, microbiologia, purificação de proteínas, genômica ou PCR.  
Ponteiras Eppendorf® Combitips Advanced®
Essas ponteiras repetidoras vêm em variantes: Eppendorf Quality, Biopur®, PCR limpo e grau de DNA forense. As ponteiras Biopur® são adequadas para aplicações onde a presença de microrganismos vivos pode comprometer potencialmente a integridade do experimento. Além disso, são desprovidas de pirogênios, garantindo a ausência absoluta de endotoxinas. Esse recurso é essencial para empreendimentos que envolvem cultura celular, farmacologia e pesquisa médica. Por outro lado, as ponteiras de grau de DNA forense e PCR limpo são projetadas especificamente para extração de DNA, processamento de amostras e configuração de reação em cadeia da polimerase (PCR).
Ponteiras BRAND®
As ponteiras BRAND® são incolores, estão disponíveis nas versões esterilizada e não esterilizada e são feitas de polipropileno. Elas são produzidos a partir de matérias-primas que não contêm di(2-hidroxietil)metildodecilamónio (DiHEMDA) e oleamida. Essas ponteiras estão disponíveis em volumes de 0,1 μl a 10 ml e podem ser autoclavadas a uma temperatura de 121°C. As ponteiras esterilizadas são higienizadas com radiação beta. Além disso, essas ponteiras podem ser compradas a granel como racks.
Ponteiras Corning®
Essas ponteiras são fabricadas em um ambiente de moldagem controlado para garantir exatidão e precisão em todos os volumes de ponteiras. Essas ponteiras são apirogênicas, isentas de DNA humano, isentas de RNase/DNase e fornecidas esterilizadas.
Ponteiras com barreira autovedante ART®
Ponteiras moldadas com precisão evitam contaminação por condução durante a aspiração e entrega de amostras. Todas as ponteiras Art são certificadas como livres de RNase, DNase, DNA e pirogênio. As ponteiras Art são ideais para uso em estudos genéticos, forenses, trabalhos gerais de PCR e amostragem de radioisótopos. Essas ponteiras estão disponíveis em volumes de 10 μl a 5 ml. Elas também estão disponíveis como Softfit para melhor ergonomia e baixa retenção. Além disso, elas vêm com filtros de carbono Solvent Safe para máxima proteção da pipeta ao pipetar solventes orgânicos.
Ponteiras de microvolume Axygen Maxymum Recovery®
 Estas ponteiras são feitas de polipropileno não esterilizado e são apirogênicas e autoclaváveis. Elas são compatíveis com uma ampla variedade de pipetas monocanal e multicanal. Essas ponteiras são desprovidas de RNase e DNase e possuem anéis internos que garantem um encaixe seguro, evitando qualquer vazamento de líquidos.
Ponteiras de automação Corning® Axygen®
Essas ponteiras vêm em polipropileno transparente e são oferecidas em variações esterilizadas e não esterilizadas. Elas são completamente livres de RNase, DNase e gDNA humano. Essas ponteiras são ideais para a distribuição precisa de líquidos em uma variedade de sistemas automatizados de manuseio de líquidos.
Ponteiras Finnpipette®
As ponteiras Finnpipette® estão disponíveis em variantes transparentes e coloridas e são categorizadas como ponteiras não esterilizadas. Essas ponteiras são conhecidas por sua exatidão e precisão em tarefas de pipetagem e apresentam um design hidrofóbico e consistentemente suave, que evita a retenção indesejada de líquidos.