Equipamentos para cultura e filtração de meios estéreis para laboratórios
Essenciais para reduzir a contaminação em cultura, os filtros de meio para laboratórios estéreis são usados para remover contaminação por particulados, esterilizar reagentes líquidos e clarificar soluções de reagentes, tampões e meios laboratoriais. Nossas soluções de filtração estéril dispõem de membranas de alto desempenho e estão disponíveis em diversos formatos, incluindo filtros de seringa, unidades de filtração assistidas por vácuo e filtros acopláveis à boca de frascos. As unidades de filtro Stericup® estão disponíveis com um frasco de recebimento para processamento e armazenagem de volumes de 150 ml a 1.000 ml.
Filtros estéreis Millipore®
Os dispositivos de filtragem estéreis são usados para clarificar e prevenir a contaminação microbiana de meios de cultura celular, reagentes de cultura celular, tampões, amostras biológicas, amostras proteicas e muito mais. Esses dispositivos oferecem uma alternativa à autoclavagem, que pode degradar componentes biológicos sensíveis ao calor. Fornecemos filtros Millipore® estéreis de pequeno a grande volume para cultura celular, preparação de reagentes para longos períodos de armazenamento e outras aplicações.
Filtros a vácuo Stericup®
Há décadas os dispositivos de filtração Stericup® são os sistemas mais confiáveis em filtração de meios e tampões. Os dispositivos de filtração a vácuo de próxima geração Stericup® Quick Release apresentam inovações de design ergonômico que otimizam a usabilidade e agilizam o processo de filtração e, ao mesmo tempo, protegem culturas celulares essenciais com o renomado desempenho das membranas Millipore®.
Para os cientistas da Millipore® ter a filtração estéril mais confiável do mundo não é suficiente. Nosso compromisso com a sustentabilidade nos levou a desenvolver um dispositivo de filtração estéril confiável que ajuda os laboratórios a atingir suas metas de sustentabilidade. Os filtros Stericup® E e Steritop® E proporcionam a mesma filtração estéril confiável escolhida há décadas por cientistas que fazem cultura celular, mas são conectados diretamente a frascos de meios comerciais, eliminando o funil de filtro plástico para reduzir os resíduos plásticos em até 48%.
Explore mais categorias
Uma ampla coleção de suprimentos de cultura celular, incluindo pipetas sorológicas, espalhadores e levantadores de células e frascos para células aderentes
Os filtros de seringa Millex® estão disponíveis em formatos estéreis e não estéreis, oferecidos em várias opções de membrana e armação...
As placas e insertos para cultura celular, lâminas de câmara e frascos de cultura celular multicamadas Millicell® são...
As placas de filtração MultiScreen® nos formatos de 96 e 384 poços com uma variedade de opções de membrana são para alto rendimento...