Suplementos e reagentes para cultura celular
Garantir o crescimento celular adequado depende de muitas condições de cultura, incluindo a formulação de meio certa para a sua linhagem celular. Para auxiliar o crescimento celular, meios basais ou complexos podem ser refinados e enriquecidos com suplementos, como aminoácidos, vitaminas, lipídios, antibióticos e soro. Nossos suplementos e reagentes para cultura celular têm o respaldo de um serviço de atendimento ao cliente superior e um compromisso com a qualidade.
Explorar por categoria
Carboidratos
Nosso extenso portfólio contém carboidratos de alta pureza que são amplamente usados como suplementos em meios de cultura celular e como elementos estruturais na síntese de glicanos e glicoconjugados.
Aminoácidos
Temos uma linha completa de aminoácidos de alta pureza e derivados importantes para vias metabolômicas e estrutura proteica para as suas necessidades de pesquisa.
Explore mais categorias
Oferecemos um portfólio completo de antibióticos para impedir contaminação de culturas celulares por patógenos ou outras linhagens celulares, para seleção de marcadores genéticos e pesquisa em biologia celular.
FBS, ou soro bovino fetal (também chamado de FCS) é um dos suplementos mais importantes para cultura celular de mamíferos. Escolha o grau do FBS com base nos requisitos de documentação e especificidade da aplicação.
Proteja linhagens celulares importantes optando por reagentes que são desenvolvidos para preservar células durante o armazenamento em temperatura ultrabaixa. Nossa linha de DMSO é testada em aplicações e os meios para congelamento celular prontos para uso estão disponíveis em concentrações variáveis de DMSO e sem DMSO.
A albumina é usada in vitro para ligar, capturar e estabilizar diversas moléculas pequenas e proteínas importantes. Fornecemos albuminas séricas humana e bovina, bem como reagentes de proteínas de transporte para diversas aplicações, inclusive cultura celular, quantificação de proteínas e estudos relacionados a anticorpos.
O soro humano é usado para cultivar células humanas e é disponibilizado como soro AB humano derivado de plasma, soro AB humano de sangue total coagulado, preparados termoinativados e preparados com depleção do complemento.
Enzimas como a tripsina e a colagenase são essenciais para o desprendimento de células aderentes e tecidos sólidos para subcultura e experimentos. Tripsina recombinante, soluções contendo EDTA e soluções não enzimáticas representam opções mais estáveis e brandas para aplicações de culturas mais amplas.
Os suplementos para cultura celular possibilitam a personalização de meios com características definidas para apoiar aplicações específicas e requisitos de cultura sem soro. Nossos suplementos de grau para cultura incluem formulações ITS, aminoácidos, vitaminas, antibióticos e reagentes qualificados para hibridoma e cultura de células de insetos.
Citocinas e fatores de crescimento são componentes essenciais de meios de cultura celular, principalmente quando há a necessidade de condições isentas de soro ou de produtos de origem animal ou ainda de meios definidos. Oferecemos centenas de fatores de crescimento recombinantes purificados e citocinas para estudos de proliferação, diferenciação, angiogênese, entre outros.
Reagentes para cultura de tecidos vegetais, incluindo agentes gelificantes, reguladores do crescimento vegetal, auxinas, citocininas e outros suplementos para auxiliar o crescimento e desenvolvimento de células e tecidos vegetais em cultura.
Soros para cultura celular com certificação de origem e controle de qualidade incluem FBS, outros soros bovinos, soro humano e soros de diversas espécies animais, rigorosamente triados quanto à presença de contaminantes e com desempenho testado em cultura.
Fatores de adesão que mimetizam a matriz extracelular (MEC) fornecem sinais importantes para células cultivadas que estimulam o crescimento fisiológico e o comportamento. Uma ampla gama de polímeros biológicos e sintéticos pode ser selecionada para aprimorar as condições de cultura celular.
Oferecemos um amplo portfólio de vitaminas para pesquisa em função celular, crescimento celular e regeneração celular em organismos vivos e seu papel em nutrição, saúde e doenças.
Alguns hormônios têm efeito de promover o crescimento celular. Os suplementos hormonais de grau para cultura celular essenciais incluem dexametasona, eritropoietina, β-estradiol, glucagon, hidrocortisona, insulina, progesterona, prostaglandina E1 e E2.
Embora FBS seja a variedade de soro mais comum usada para cultura celular, soro bovino de recém-nascidos e adultos e soros de outras espécies são alternativas para suplementação de cultura celular.