Merck
Método de purga e retenção (Purge and Trap)
A técnica purge and trap consiste na purga de gás inerte através da amostra que contém compostos orgânicos voláteis (COV) em um filtro retentor adsorvente. Em seguida os COV são dessorvidos do filtro por meio de aquecimento e transferência do analito para a coluna de GC. Com manipulação mínima da amostra, essa técnica garante resultados confiáveis e reprodutíveis.  
O método de purge and trap é ideal para extração e concentração de COV na água, no solo e em sedimentos. O filtro cheio de adsorventes (filtros de purga) permite que os COV na amostra sejam concentrados, ao mesmo tempo em que o vapor de água é manejado durante a etapa de purga ou a etapa de dessorção (dependendo do instrumento) para chegar a limites de detecção de poucas ppb (partes por bilhão).
Essa técnica é utilizada regularmente para monitoramento ambiental, análise de sabores em alimentos e compostos tóxicos em fluidos corporais.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Recursos de produtos relacionados
Filtros de purga
Na análise de purge and trap, os tubos costumam ser empacotados com vários leitos de materiais adsorventes para reter uma ampla variedade de compostos polares e não polares, e de alto e baixo peso molecular em um único tubo. Cada leito do filtro protege o leito ativo subsequente, impedindo uma adsorção forte de compostos.
Vidraria e acessórios para análise do tipo purge and trap
Oferecemos uma variedade de acessórios e vidrarias para análise de purga e retenção, incluindo conectores Luer Lock fêmea, tubos de amostragem de gás em "U" sem frita, válvulas de amostragem, seringas Hamilton®, septos Thermogreen® LB-1, conectores Luer Lock macho, ampolas de amostragem de gases, rolhas de válvula registradora de PTFE, vidraria de aspersão com agulha e tubos de purga com agulha.