1287755
USP
Galantamine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Galanthamine hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
galantamine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H][C@]1(O2)C[C@@H](O)C=C[C@@]13C4=C2C(OC)=CC=C4CN(C)CC3.Br
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
Clave InChI
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Descripción general
Aplicación
- Galantamine Extended-Release Capsules
- Galantamine Hydrobromide
- Galantamine Oral Solution
- Galantamine Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)