Y0002227
Regorafenib impurity FP-B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
regorafenib
manufacturer/tradename
EDQM
mp
35-37 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>273.2 °F
flash_point_c
> 134 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)