Documentos clave
SU860095
Supelco
Crimp Seals for SPME, 11mm
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
descripción
durometer: 45° shore A
Características
closure type crimp seal
envase
pkg of 100 ea
membrana de goma diám. × grosor
11 mm × 1.0 mm
Adaptador
thread for 11 mm
compatibilidad
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
Otras notas
Recommended for: CTC PAL, TriPlus autosamplers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)