SPRFKIT7
Smoke Point Reference Fuel Blends Kit
certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Componentes
SPRF1 Smoke Point Reference Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60 %v/v)
SPRF2 Smoke Point Reference Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75 %v/v)
SPRF3 Smoke Point Reference Fuel Blend 3 for 22.7 mm (20/80 %v/v)
SPRF4 Smoke Point Reference Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85 %v/v)
SPRF5 Smoke Point Reference Fuel Blend 5 for 30.2 mm (10/90 %v/v)
SPRF6 Smoke Point Reference Fuel Blend 6 for 35.4 mm (5/95 %v/v)
SPRF7 Smoke Point Reference Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100 %v/v)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)