PHL89868
Bergamottin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Bergamotine, Bergaptin
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
75-80 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
Clave InChI
DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)